Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Product Code. 11957305
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 each
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11957305
missing translation for 'mfr': EVOS™ AMEP4683
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Components manufactured to ensure publication-quality images
RMS-threaded objectives with 45mm parfocal distance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Objective Lens
Product Line EVOS
For Use With (Equipment) EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ XL Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Lens Type Plan Fluorite
Magnification 40X
Numerical Aperture 0.65
Quantity 1 each
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt