Learn More
EXOSC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen EXOSC2
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16843634
View Documents
Proteintech
14805-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16833634
View Documents
Proteintech
14805-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
TRMT1 is a tRNA(m(2)(2)G(26))dimethyltransferase
Specifikationer
Specifikationer
EXOSC2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q13868, Q8VBV3
227715, 23404, 366017
EXOSC2 Fusion Protein Ag6525
Primary
-20°C
EXOSC2
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EXOSC2, exosome component 2, hRrp4p, p7, RRP4, Rrp4p
Exosc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.