Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
Descripción
- Fast-activating, antibody-mediated Platinum™ Taq DNA Polymerase
- UDG carryover protection - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP to reduce carryover contamination
Información de órdenes
Guaranteed minimum shelf life is 60 days.
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | EXPRESS qPCR SuperMix kits are provided as a 2X qPCR SuperMix with ROX premixed or in a separate tube. Store at -20°C upon receipt. Once thawed, the EXPRESS qPCR SuperMix can be stored for up to 1 month at +4·C. Product is guaranteedstable for 6 months when properly stored. Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA). |
| Detection Method | Primer-probe |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | High |
| PCR Method | qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
| Reaction Speed | Fast or Standard |
| For Use With (Equipment) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode |
| Passive Reference Dye | ROX (Pre-mixed) |
| Product Type | Express qPCR Supermix |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?