Learn More
FAAH Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen FAAH
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30227315
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35192-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30230893
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35192-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
FAAH Polyclonal antibody specifically detects FAAH in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
FAAH
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
2166
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
Anandamide amidohydrolase 1, EC 3.5.1, EC 3.5.1.99, EC 3.5.1.n2, FAAH1, FAAH-1, fatty acid amide hydrolase, fatty-acid amide hydrolase 1, MGC102823, MGC138146, Oleamide hydrolase 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-579 of human FAAH (NP_001432.2).,, Sequence:, EIEVYRKTVIAQWRALDLDVVLTPMLAPALDLNAPGRATGAVSYTMLYNCLDFPAGVVPVTTVTAEDEAQMEHYRGYFGDIWDKMLQKGMKKSVGLPVAVQCVALPWQEELCLRFMREVERLMTPEKQSS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado