Learn More
Invitrogen™ Factor D Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA543873
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Complement factor D is a serine protease of the alternative pathway of complement activation. The protein is a single chain polypeptide with a molecular mass of 25 kDa. Factor D cleaves factor B bound to C3b, generating the alternative pathway C3 convertase C3bBb and releasing the Ba fragment.
Spezifikation
| Factor D | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P00746 | |
| CFD | |
| Recombinant CFD (Leu7-Asp249) expressed in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| C1 | |
| Unconjugated | |
| CFD | |
| 28 kDa adipocyte protein; adipsin; Adn; C3 convertase activator; Cfd; Complement factor D; complement factor D (adipsin); complement factor D preproprotein; D component (adipsin) of complement; D component of complement (adipsin); Df; EC 3.4.21.46; Endogenous vascular elastase; EVE; PFD; Properdin factor D | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 1675 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur