Learn More
FBXW8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-84715-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18470691
  • € 300.00 / 25µL
Description
FBXW8 Polyclonal specifically detects FBXW8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FBXW8
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FBXW8
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KLIFQECRAKEHMLQTNWKNRKGAVSELEHVPDTVLCDVHSHDGVVIAGYTSGDVRVWDTRTWDYVAPFLESEDEEDEPGMQPNVSFVRINSSLAVAA
25ul
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2mg/mL
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
F-box and WD repeat domain containing 8, F-box only protein 29F-box/WD repeat-containing protein 8, FBW8F-box and WD-40 domain-containing protein 8, FBX29MGC33534, FBXO29, FBXW6FBW6F-box and WD-40 domain protein 8
Rabbit
Affinity Purified
RUO
26259
Human
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only