Learn More
FDX1 Antibody (SR1148), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-22548-100ul
This item is not returnable.
View return policy
Description
FDX1 Monoclonal antibody specifically detects FDX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Specifications
| FDX1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 2230 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1148 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Adrenal ferredoxin, adrenodoxin, mitochondrial, ADXhepatoredoxin, FDX, ferredoxin 1, ferredoxin-1, Hepatoredoxin, LOH11CR1D, mitochondrial adrenodoxin | |
| A synthesized peptide derived from human FDX1 (Uniprot #: P10109) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur