Learn More
Ferric Chelate Reductase 1 Like Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Especificaciones
Antigen C9orf4
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18218232
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-58836
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 100µL
Save € 33.90
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18659057
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-58836-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Ferric Chelate Reductase 1 Like Polyclonal specifically detects Ferric Chelate Reductase 1 Like in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
C9orf4
Polyclonal
Rabbit
Brain protein CG-6, C9orf4, CG6, CG-6, chromosome 9 open reading frame 4, ferric-chelate reductase 1-like, hypothetical protein LOC23732
FRRS1L
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Unconjugated
RUO
23732
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RHDSSYGTFAGEFYDLRYLSEEGYPFPTAPPVDPFAKIKVDDCGKTKGCFRYGKPGCNAETC
Primary
Specificity of human Ferric Chelate Reductase 1 Like antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado