Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes, Mercury-Free
Product Code. 11550164 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Cell Constant:
1 cm-1
Measurement Ranges:
10.0 to 2000 μS/cm
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cell Constant Measurement Ranges unitSize
11550164 1 cm-1 10.0 to 2000 μS/cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11550164
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
8-pin connectors
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters.
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
  • Immersion-type cell
  • Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
  • Built-in temperature sensors provide temperature-compensated readings
  • Epoxy body
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cell Constant 1 cm-1
Connector Types 8-pin
For Use With (Equipment) AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 Benchtop Meters
Type Conductivity Probe
Material Epoxy
Measurement Ranges 10.0 to 2000 μS/cm
Storage Method Immersed in deionized water
Probe 2 Cell Conductivity
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.