Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
0.2 mL PCR Plate
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
15 mL Tubes
2 mL Tubes
384-well Plate
5 mL Eppendorf Tubes
50 mL Tubes
Microplate
Well Count:
1
4
9
24
30
96
384
Product Type:
0.2mL PCR Plate Block with Lid
384-well Plate Block with Lid
Microplate Thermal Block with lid
Tube Block
Unit Size:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Holds | 1.5 mL Tubes |
| Tube Capacity | 1.5 mL |
| Product Type | Tube Block |
| Depth (English) | 1.32 in. |
| Depth (Metric) | 3.35 cm |
| Diameter (English) | 0.438 in. |
| Diameter (Metric) | 1.1 cm |
| Dimensions (L x W x H) | 4.0 x 5.6 x 2.1 in. (10.2 x 14.2 x 5.3 cm) |
| For Use With (Application) | Heating/shaking |
| For Use With (Equipment) | Shake Touch Shakers |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering