Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 2mm Thick
Shop All Fisherbrand ProductsBeskrivning
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximises sample volume
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 10 |
| Quantity | 1 Each |
| Thickness (Metric) | 2 mm |
| Volume (Metric) Sample | 36 μL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?