Learn More
Fisherbrand™ Disposable Type II Soda Lime Glass Pasteur Pipets in Stand-Up Case
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
The tip openings measure from 0.03 to 0.06 in. (0.80 to 1.40mm).
- High-quality flint glass pipets in convenient stand-up case
- Saves bench space
- Approximate volume: 2mL
- Can be cotton plugged (plugs not included)
Order Info
100 pipets per pack, 10 packs per case
Compliance
Designed to meet ASTM™ E 732 specifications
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ASTM E732 |
| Material | Flint Glass |
| Includes | Stand-up case |
| Length (English) | 5.75 in. |
| Volume (English) | 0.067 oz. |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Length (Metric) | 14.6 cm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Disposable | Single-use |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?