Learn More
Fisherbrand™ Disposable Polypropylene Bouffant Cap
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
24 in.
Color:
Blue
Unit Size:
Pack of 1000
Beskrivelse
Single-use cap provides basic protection
- Disposable
- 14gsm polypropylene
- Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
- Latex-free
- Choice of Blue or White
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Bouffant |
| Size | 24 in. |
| Material | Polypropylene |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Size (English) | 24 in. |
| Size (Metric) | 60.9 cm |
| For Use With (Application) | Laboratory Protection |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion