Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility Funnels
GREENER_CHOICE
Product Code. 12602445 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
40 mL
100 mL
140 mL
210 mL
410 mL
500 mL
Diameter (Metric)Top:
6.5cm
8.7cm
10.3cm
12.5cm
15.5cm
20.3 cm
Height (Metric):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 24
Pack of 3
Pack of 72
Product Code. 12602445
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ideal for continuous lab work and heavy-duty jobs
  • Durable polypropylene construction with external ridges and ribbing to prevent vapor lock
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (Metric)Top 15.5cm
Capacity (Metric) 410 mL
Material Polypropylene
Height (Metric) 17.7 cm
Autoclavable Autoclavable
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado