Learn More
Invitrogen™ GCN2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5295), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA553881
 View more versions of this product
Product Code. 30088218
  • € 207.00 / 20µL
Description
EIF2AK4 (GCN2) is a metabolic-stress sensing protein kinase that phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic translation initiation factor-2 in response to low amino acid availability. It plays a role as an activator of the integrated stress response required for adapatation to amino acid starvation. Mutations in the gene lead to pulmonary vennocclusive disease 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GCN2
Recombinant Monoclonal
0.7 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
D4A7V9, Q9P2K8
EIF2AK4
A synthesized peptide derived from human GCN2 (1-59AA).
20 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
23GB5295
Unconjugated
EIF2AK4
2610011M03; EIF2AK4; eIF-2-alpha kinase GCN2; eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4; eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4; Gcn2; GCN2 eIF2alpha kinase; GCN2-like protein; general control nonderepressible 2; Kiaa1338; mGCN2; PVOD2
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
114859, 440275
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.