Learn More
Invitrogen™ GCN2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5295), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 207.00 - € 562.00
Specifications
Antigen GCN2
Clone 23GB5295
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
30089804
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
MA553880
100 μL
€ 562.00
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30088218
Afficher les documents
Invitrogen™
MA553881
20 μL
€ 207.00
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
GCN2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects GCN2 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Spécification
Spécification
GCN2
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat
D4A7V9, Q9P2K8
114859, 440275
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB5295
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
2610011M03; EIF2AK4; eIF-2-alpha kinase GCN2; eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4; eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4; Gcn2; GCN2 eIF2alpha kinase; GCN2-like protein; general control nonderepressible 2; Kiaa1338; mGCN2; PVOD2
A synthesized peptide derived from human GCN2 (1-59AA).
Primary
-20°C
EIF2AK4
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.