missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ GDF-11/GDF-8 Antibody (lintuzumAb) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-28789-100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GDF-11/GDF-8 Monoclonal antibody specifically detects GDF-11/GDF-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
| GDF-11/GDF-8 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| O14793 | |
| GDF8/ Myostatin | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| lintuzumAb | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering