Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Clear |
| Material | Glass |
| Volume (Metric) | 0.1 mL |
| Includes | With plastic spring |
| Base Style | Conical |
| Quantity | 100 Pk. |
| For Use With (Equipment) | Wide Opening Vials |
| Height (Metric) | 29 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?