missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLP-1R Antibody (7H7), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26551-50ul
This item is not returnable.
View return policy
Description
GLP-1R Monoclonal antibody specifically detects GLP-1R in Human samples. It is validated for ELISA
Specifications
| GLP-1R | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 | |
| Human | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 7H7 | |
| ELISA | |
| GLP-1 receptor, GLP-1R, GLP-1-R, glucagon-like peptide 1 receptor, MGC138331 | |
| Recombinant Human GLP-1R protein [UniProt P43220] | |
| 50 μL | |
| Cancer, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 2740 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG4 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto