missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLP-1R Antibody (7H7), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26551-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GLP-1R Monoclonal antibody specifically detects GLP-1R in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| GLP-1R | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 | |
| Human | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 7H7 | |
| ELISA | |
| GLP-1 receptor, GLP-1R, GLP-1-R, glucagon-like peptide 1 receptor, MGC138331 | |
| Recombinant Human GLP-1R protein [UniProt P43220] | |
| 100 μL | |
| Cancer, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 2740 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG4 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering