Learn More
Gold Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.85% (metals basis)
Click to view available options
Quantity:
1 m
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
1m
50cm
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Gold Nickel wire |
| Name Note | 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range | Au:Ni; 82:18 wt% |
| Quantity | 10 cm |
| Weight | ≈0.32g/10cm |
| Form | Wire |
| Assay Percent Notes | (metals basis) |
| MDL Number | MFCD02091707 |
| Percent Purity | 99.85% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto