Learn More
Gold rod, 6.35mm (0.25in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis)
Product Code. 11367397
Click to view available options
Quantity:
50 mm
Unit Size:
50mm
Product Code. 11367397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012555.DJ
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
CAS: 7440-57-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-57-5
Quantity 50 mm
Percent Purity 99.99%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt