Learn More
GOLM1 Antibody (9C2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 343.00 - € 533.00
Specifications
Antigen GOLM1
Clone 9C2
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry, ELISA
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
30043648
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-26550-50ul
50 μL
€ 343.00
50µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
30043507
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-26550-100ul
100 μL
€ 533.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
GOLM1 Monoclonal antibody specifically detects GOLM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Tekniske data
Tekniske data
GOLM1
Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry, ELISA
Monoclonal
Purified
RUO
Human
bA379P1.3, FLJ23608, golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2C9orf155, golgi protein, 73-kD, GOLPH2 FLJ22634, GP73, GP73 chromosome 9 open reading frame 155, PSEC0257
A synthesized peptide derived from Human GOLM1 [UniProt Q8NBJ4]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
9C2
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
51280
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.