Learn More
GRID2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35897-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30228972
  • € 190.00 / 20µL
Description
GRID2 Polyclonal antibody specifically detects GRID2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GRID2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
B230104L07Rik, cpr, creeper, gluR delta-2 subunit, GluRdelta2, glutamate receptor delta-2 subunit, glutamate receptor, ionotropic, delta 2, ho, hotfoot, Lc, lurcher, minisatellite 10ac detected by probe MMS10, MMS10-AC, Ms10ac, nmf408, tpr
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 900-1007 of human GRID2 (NP_001501.2).,, Sequence:, IDLTPLDIDTLPTRQALEQISDFRNTHITTTTFIPEQIQTLSRTLSAKAASGFTFGNVPEHRTGPFRHRAPNGGFFRSPIKTMSSIPYQPTPTLGLNLGNDPDRGTSI
20 μL
Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
2895
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.