Learn More
Beschreibung
- Offers superior protection against aliphatic, halogenated, and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids
- The glove is very flexible and provides excellent dexterity
- Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, and offering easy donning and good grip
- The absence of latex proteins means there is no risk of latex allergies
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Number|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Category III|REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Applications | Industrial |
| Color | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Viton |
| Size | 10.5 |
| EN388 Standard | 2120A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | ABCDFLNS |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur