Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Description
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
- Designed with thick (2mm), translucent walls
- Includes carry handles and cap
- Supplied with 3/4 in. BSP tap that mates with a 12mm thread in the aspirator for leakproof performance
- Suitable for foodstuff
- Recommended: use petroleum jelly on the thread before assembly
Specifications
Specifications
| Capacity (English) | 13 gal. |
| Capacity (Metric) | 50 L |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 79.5 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 350 mm |
| For Use With (Application) | Designed for life time service, suitable for food stuffs |
| Height (Metric) With Closure | 700 mm |
| Includes | Closure, Carrying Handles, Spigot |
| Material | HDPE |
| Mouth Style | Narrow |
| No. per Pack | 2 Pk. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?