missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatocyte Specific Antigen Antibody (HSA98), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-32860-0.1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hepatocyte Specific Antigen Monoclonal antibody specifically detects Hepatocyte Specific Antigen in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Hepatocyte Specific Antigen | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| ELISA 1-5 ug/mL | |
| Hepatocyte, HSA | |
| HEP-3B human hepatocellular carcinoma cells | |
| 0.1 mg | |
| Cellular Markers | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| HSA98 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C. | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido