Learn More
HER-2 / c-erbB-2 / neu / CD340 Mouse, Clone: ERBB2/2452, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 199.00 - € 478.00
Specifications
| Antigen | HER-2 / c-erbB-2 / neu / CD340 |
|---|---|
| Clone | ERBB2/2452 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15939957
|
EnquireBio
2064-MSM12-P0 |
20 μg | |||||||
|
15949957
|
EnquireBio
2064-MSM12-P1 |
100 μg |
€ 554.40 € 478.00 / 100µg Save € 76.40 13% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Especificaciones
| HER-2 / c-erbB-2 / neu / CD340 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human HER-2 protein fragment (apprx. aa 311-462) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 185kDa |
| ERBB2/2452 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 2064 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| SKBR-3 Cells or Breast Cancers. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto