missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H3.3A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98768-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Histone H3.3A Polyclonal antibody specifically detects Histone H3.3A in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| Histone H3.3A | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| H3 histone, family 3A, H3.3AH3F3H3F3B, H3.3B, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Histone H3.3A. | |
| 50 μg | |
| Chromatin Research, Epigenetics | |
| 3020 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido