Learn More
HIV-1 gp120 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
€ 173.00 - € 505.00
Especificaciones
Antigen HIV-1 gp120
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18679245
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-41090-0.025mg
0.025 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18178698
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-41090
0.1 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
HIV-1 gp120 Polyclonal specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
HIV-1 gp120
Western Blot, ELISA
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
155971
Antibody was raised against 15 amino acids from near the center of gp120. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of gp120. Amino Acid Squence: APTKAKRRVVQREKR
Primary
1 mg/mL
Polyclonal
Goat
Virus
Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
env
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado