Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Combi-Latex 395 Gloves
Product Code. 10399874
Click to view available options
:
Size: 9
Product Code. 10399874
Brand: Honeywell KCL™ 039509191X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Made of natural latex. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Combi-Latex 395 Gloves are the most robust chemical protective gloves. The gloves provide high resistance against various acids and alkaline and suitable for harsh mechanical conditions.
  • AQL < 0,65 wide cuff for quick donning and doffing
  • Excellent mechanical resistance
  • Good grip when handling wet parts
  • High elasticity
  • Excellent low-temperature flexibility
  • Good puncture resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance 951082
Color Cream
Latex Free No
Material Latex
Size 9
Thickness (Metric) 1 cm
Length (Metric) 390-410 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt