Learn More
HOXB8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99554-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18635745
  • € 326.00 / 100µL
Description
HOXB8 Polyclonal antibody specifically detects HOXB8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HOXB8
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
homeo box 2D, homeo box B8, homeobox B8, Homeobox protein Hox-2.4, Homeobox protein Hox-2D, homeobox protein Hox-B8, HOX2, HOX2DHox-2.4
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human HOXB8
100 μg
Primary
Mouse
Purified
Western Blot
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
3218
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.