Learn More
HspB2 Antibody (4B9E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52490-0.025mg
 View more versions of this product
Product Code. 18610988
  • € 203.00 / 0.03mg
Description
HspB2 Monoclonal specifically detects HspB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HspB2
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
DMPK-binding protein, HspB2, MKBP
Mouse
20.2 kDa
0.025 mg
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
4B9E2
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
HSPB2
Purified recombinant fragment of human HSPB2 (AA: 1-182) expressed in E. Coli.
Protein A or G purified
RUO
3316
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.