Learn More
Human B7-2/CD86 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB10852-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18122621
  • € 454.00 / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
B7-2/CD86 Monoclonal antibody specifically detects B7-2/CD86 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
B7-2/CD86
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Activation B7-2 antigen, B70, B72, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86, CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86
Human embryonic kidney cell HEK293-derived human B7-2/CD86, Leu26-Pro247, Accession # NP_787058
100 μg
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
ELISA
1036426
ELISA
NP_787058
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
942
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado