Learn More
Human LILRB4/CD85k/ILT3 Antibody, Novus Biologicals™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
€ 234.15 - € 612.15
Especificaciones
Antigen ILT3/CD85k/LILRB4
Clone 1057706
Dilution Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18795745
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB24252-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 648.00
€ 612.15 / 100µg
Save € 35.85
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18715735
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB24252-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 248.00
€ 234.15 / 25µg
Save € 13.85
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
ILT3/CD85k/LILRB4 Monoclonal antibody specifically detects ILT3/CD85k/LILRB4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
ILT3/CD85k/LILRB4
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
CD85 antigen-like family member K, CD85k, CD85k antigen, HM18, ILT3, ILT-3, ILT3CD85K, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR5, LIR5LILRB5, LIR-5subfamily B, member 4, member 4
Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human LILRB4/CD85k/ILT3 protein, Pro17-His257, Accession # ABM86208
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
1057706
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
ABM86208
11006
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado