Learn More
Huntingtin Antibody (6F2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 343.00 - € 533.00
Specifications
Antigen Huntingtin
Clone 6F2
Dilution ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30032235
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-26212-50ul
50 μL
€ 343.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30032930
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-26212-100ul
100 μL
€ 533.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Huntingtin Monoclonal antibody specifically detects Huntingtin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Huntingtin
ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
HD protein, huntingtin, huntingtin (Huntington disease), IT15HDHuntington disease protein
A synthesized peptide derived from Human Huntingtin [UniProt P42858]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
6F2
ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
3064
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt