Learn More
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Cut-Resistant Nitrile Gloves with Intercept Technology™ Construction
Product Code. 16039601 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
12 pairs
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16039601
missing translation for 'mfr': Ansell 11515090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Intercept Technology™ yarn incorporates DuPont™ Aramid Fiber Stretch Armor for ANSI Level 5 Cut Performance. Gloves are ergonomically designed with enhanced grip capabilities in dry or light oil applications.
  • Gloves combine comfort and durability with ANSI Level 5 Cut Performance
  • Ergonomically designed with hi-vis colors to better protect users in low light environments
  • Intercept™ is a specialized knitting technology that blends engineered, synthetic, and natural fibers into high performance yarns
  • Extended cuff provides additional cut protection in the highly sensitive wrist area
  • Foam nitrile formulation provides longer wear for increased durability
  • Enhances grip and tactility in light oil or dry environments for grip assurance when handling sharp objects and knives
  • Provides workers with the ability to perform safely and efficiently
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrile
Color Orange
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Intercept Technology Yarn
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard 4X42E
For Use With (Application) Automotive Assembly, Metal Fabrication
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Series 11-515
Yarn Gauge 13
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato