missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-605 Light Duty Nylon Gloves with Polyurethane Coated Fingertips

Product Code. 12839762 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12839762

Brand: Ansell 11605_7

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. Se returpolicy

Industrial gloves designed for light and delicate applications in dry environments that require high levels of dexterity.

  • Nylon gloves are comfortable and flexible
  • Polyurethane coating on the fingertips enhances tactile sensitivity
  • Designed for light and delicate applications that require high levels of dexterity
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Coated Area Fingertips
Coating Material Polyurethane
Color White, Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A1
Exterior Finish Fingertip Textured
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon
Product Type Dip-coated Gloves
Size 7
EN388 Standard 003XA
For Use With (Application) Automotive, Machinery/Equipment, and Metal Fabrication
Glove Cuff Style Knit
Series 11-605
Yarn Gauge 15
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.