Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-638 Series Gray Polyurethane Medium Weight Gloves
Product Code. 12660752 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 12660752
Brand: Ansell Edmont™ 11638060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Yarn structure contains an optimal rate of HPPE. Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces.
  • The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
  • The specific formulation of the polyurethane dipping provides a secure grip on dry or slightly oily pieces.
  • The PU formulation also increases abrasion resistance on the gloves’ work surface.
  • With strong cut resistance
  • Knitted construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Back Material Polyurethane
Certifications/Compliance CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 4443
Cuff Material Polyurethane
Product Type Medium Weight Gloves
Size 6
Glove Cuff Style Long Knitwrist
Liner Material Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Lining Nylon/Lycra™/Dyneema™/Cotton/Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Palm Type Coated-palm
Quantity 144 Pairs
Resistant To High cut resistance
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.