missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-645 Knitted Industrial Gloves, Palm Coated

Product Code. 17918452
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
12
missing translation for 'unitSize'
12 pairs
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17918452

missing translation for 'mfr': Ansell 11645090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 11-645 provides the fit and feel of an ANSI A2/ISO B-rated glove, while offering the more powerful ANSI A4/EN ISO D-rated cut resistance.

  • Heightened defenses: INTERCEPT™ Cut Resistance Technology delivers 2x greater cut resistance (Compared to similar gloves made of standard HPPE yarn)
  • High durability for extended use: skin-friendly PU coating delivers high durability for dry and light oil applications
  • Touchscreen compatible: allows the wearer to work multiple touchscreen devices while keeping gloves on
  • Reduced cross-contamination risk: Silicone-free, these safety gloves prevent contaminant transfer to metal before painting
  • Guaranteed skin-friendliness: HyFlex™ 11-645 gloves benefit from Dermatest™ and Oekotex certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance ANSI ABR 4, Ecovadis label, ANSI Cut A4, OEKO-TEX™ Hohenstein, Dermatologically Tested, Category II
Coated Area Palm
Construction Knit
Coating Material Polyurethane (DMF)
Color Black
Cut Resistance Rating Level D
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Product Type Industrial Gloves
Size 9
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Yarn Gauge 13-gauge
Length (English) 8.14 to 10.90 in.
Length (Metric) 207 to 277 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt