Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek
12 pairs
Beskrivning
Designed to provide all around comfort and protection across scratches, snags and dirt through:
- 360° breathable coating provides additional protection on the back hand, without compromising on comfort
- FORTIX™ all around protection for a longer continuous wear time in abrasive dry environments
- ANSELL GRIP™ technology for a sure grip and a safer day at work
- Ergonomic design for a secured and comfortable fit to optimize worker performance
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Back Material | Nylon, Spandex |
| Certifications/Compliance | EN388:2016/4121A |
| Chlorinated | No |
| Classification | Category II |
| Coated Area | Fully coated |
| Construction | Knit |
| Cuff Material | Automatic Knit Liner |
| Description | General purpose |
| Coating Material | Nitrile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering