Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Product Code. 11716673 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 11716673
Brand: Ansell™ 11920090
Only null left
Add to basket
Add to basket
Handle small and medium-sized components lightly coated with oil or lubricant with confidence. Protects skin from oil contamination.
  • Patented Ansell Grip Technology™.
  • Microscopic channels in the glove coating guide away the oil for secure glove-to-surface contact.
  • Knitted construction
  • Nylon liner
  • Nitrile coating
  • Palm-coated finish
  • Knitwrist cuff
  • Blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Back Material Nitrile
Certifications/Compliance ANSI, EN 388 : 3131
Cuff Material Nitrile
Coating Material Nitrile
Color Blue
Exterior Finish No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon
Product Type Mediumweight Gloves
Size 9
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Nylon
Lining Lined
Palm Type Coated-palm
Quantity 144 Pairs
Resistant To Good snag, puncture and superior abrasion resistance
Series 11-920
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato