Description
- Versatile 3-in-1 safety eyewear range – allows eyewear to be adapted according to workplace hazards - interchangeable side arms and headband means eyewear can be worn as either a spectacle or goggle depending on the workplace hazards
- Large, flat lens delivers unrestricted field of vision
- X-tended sideshield offers additional protection from hazards
- Soft, flexible face seal adapts to the wearer providing both protection and comfort. It also protects against droplets or splashes of liquids and large dust particles (markings 3 and 4)
- Increased impact protection – markings B
- Robust polycarbonate lens with uvex's proven supravision coating technology – permanent antifog and scratch resistant lens
- UV400 – 100 % protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm
- Metal-free
- Kit consisting of a uvex i-guard+ with additional pair of side arms
Specifications
Spécification
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Color | Anthracite, Blue |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 166, EN 170 |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Headband Material | Textile |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?