Learn More
Indium(III) fluoride, anhydrous, 96%
Product Code. 11379247
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
Product Code. 11379247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040118.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-52-0
Indium(III) fluoride is employed in the synthesis of non-oxide glasses. It promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-52-0
MDL Number MFCD00016149
Synonym indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Specifications
Boiling Point >1200°C
Melting Point ∼1170°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Merck Index 14,4959
Solubility Information Slightly soluble in water (0;04g/100mL); Freely soluble in dilute acids
Formula Weight 171.82
Percent Purity 96%
Odor Odorless
Sensitivity Moisture sensitive
Density 4.39 g/mL
Chemical Name or Material Indium(III) fluoride, Anhydrous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt