Learn More
INSIG-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 224.00 - € 530.00
Specifications
Antigen INSIG-1
Dilution ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30232984
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33431-100ul
100 μL
€ 530.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30228787
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33431-20ul
20 μL
€ 224.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
INSIG-1 Monoclonal antibody specifically detects INSIG-1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
INSIG-1
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cholesterol Metabolism, ER Markers, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
3638
IgG
Affinity purified
ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
CL6, CL-6, INSIG-1, INSIG-1 membrane protein, insulin induced gene 1, insulin-induced gene 1 protein, MGC1405
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 177-277 of human INSIG-1 (NP_005533.2).,, Sequence:, ASAKLDFANNVQLSLTLAALSLGLWWTFDRSRSGLGLGITIAFLATLITQFLVYNGVYQYTSPDFLYIRSWLPCIFFSGGVTVGNIGRQLAMGVPEKPHSD
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.