missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Insulin R/CD220 Antibody (4B2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26192-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
| Insulin R/CD220 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunocytochemistry | |
| 4B2 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR | |
| A synthesized peptide derived from Human Insulin R/CD220 [UniProt P06213] | |
| 100 μL | |
| Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 3643 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu