Få mere at vide
Iron, TRC
Produktkode 30400264
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
Förpackningsstorlek
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30400264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30400264 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCI77490025G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Iron
CAS 7439-89-6
Quantity 25 g
Molecular Formula Fe
Synonym Iron, Ferrum, Eisen, Iron, Ferrum
InChI Formula InChI=1S/Fe
SMILES [Fe]
IUPAC Name iron
Molecular Weight (g/mol) 55.84
Formula Weight 55.9349
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.