Få mere at vide
Få mere at vide
Iron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Formula | Fe |
| Synonym | Iron, Ferrum, Eisen, Iron, Ferrum |
| InChI Formula | InChI=1S/Fe |
| SMILES | [Fe] |
| IUPAC Name | iron |
| Molecular Weight (g/mol) | 55.84 |
| Formula Weight | 55.9349 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?