missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIAA1755 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06014-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
KIAA1755 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1755 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| KIAA1755 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| KIAA1755 KIAA1755, RP5-1054A22.3 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KIAA1755 fragment. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 85449 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu