missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLC2 Monoclonal Antibody (OTI10H10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | KLC2 |
|---|---|
| Clone | OTI10H10 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17515504
|
Origene Technologies
TA811478S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17595494
|
Origene Technologies
TA811478 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
KLC2 Monoclonal antibody specifically detects KLC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| KLC2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI10H10 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto