missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLH Antibody (15F7E4G3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-05779-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KLH Monoclonal antibody specifically detects KLH in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
| KLH | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 15F7E4G3 | |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:1000-1:2000 | |
| keyhole limpet hemocyanin (KLH) | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant KLH | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido